6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307765-1G OR307765-5G OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA 231 EUR
APOSOR307765-1G APOSOR307765-5G APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09027541
CAS nummer: 1123169-17-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable