6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307766-1G OR307766-5G
APOSOR307766-1GEA 30.3 EUR
APOSOR307766-1G APOSOR307766-5G
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one 95%
6-Bromo-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₆H₃BrN₂OS
Smeltpunt: 299…300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12196499
CAS nummer: 56844-40-7