[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Fmoc-N-amido-PEG2-alcohol, (9H-Fluoren-9-yl)methyl (2-(2-hydroxyethoxy)ethyl)carbamate, Fmoc-5-amino-3-oxa-1-pentanol
OR307805-1G OR307805-5G
APOSOR307805-1GEA 51.2 EUR
APOSOR307805-1G APOSOR307805-5G
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formule: C₁₉H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04974286
CAS nummer: 299430-87-8