2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)acetic acid, Fmoc-AEA, Fmoc-NH-PEG1-CH2COOH
OR307806-1G OR307806-5G
APOSOR307806-1GEA 80.4 EUR
APOSOR307806-1G APOSOR307806-5G
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid
Formule: C₁₉H₁₉NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796876
CAS nummer: 260367-12-2