7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307812-1G OR307812-5G
APOSOR307812-1GEA 236 EUR
APOSOR307812-1G APOSOR307812-5G
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Chloro-2-methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863550
CAS nummer: 733719-74-9