7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307818-1G OR307818-5G
APOSOR307818-1GEA 303 EUR
APOSOR307818-1G APOSOR307818-5G
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06239277
CAS nummer: 136812-31-2