7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307819-1G
OR307819-5G
APOSOR307819-1GEA
303
EUR
APOSOR307819-1G
APOSOR307819-5G
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
7-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule:
C₉H₈BrN₃·ClH MW: 274.545 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07700271 CAS nummer: 1172413-56-7 |