6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307824-1G OR307824-5G
APOSOR307824-1GEA 303 EUR
APOSOR307824-1G APOSOR307824-5G
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₈BrN₃·ClH
MW: 274.545 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437007
CAS nummer: 1171943-39-7