6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307825-1G OR307825-5G
APOSOR307825-1GEA 303 EUR
APOSOR307825-1G APOSOR307825-5G
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₈ClN₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02684136
CAS nummer: 1171478-51-5