6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307829-1G OR307829-250MG
APOSOR307829-1GEA 263 EUR
APOSOR307829-1G APOSOR307829-250MG
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
6-Chloro-4-hydroxy-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272439
CAS nummer: 203626-38-4