8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307831-1G OR307831-5G
APOSOR307831-1GEA 203 EUR
APOSOR307831-1G APOSOR307831-5G
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
8-Chloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114086
CAS nummer: 5236-87-3