2-Chloro-3-phenylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307834-1G OR307834-5G
APOSOR307834-1GEA 295 EUR
APOSOR307834-1G APOSOR307834-5G
2-Chloro-3-phenylquinoline
2-Chloro-3-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀ClN
MW: 239.7 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179790
CAS nummer: 2859-30-5