5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307844-1G OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA 220 EUR
APOSOR307844-1G APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272456
CAS nummer: 203626-57-7