6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 135 EUR
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Smeltpunt: 181…182 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437576
CAS nummer: 92513-36-5