7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307847-1G OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA 295 EUR
APOSOR307847-1G APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272459
CAS nummer: 178984-37-7