4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307857-1G OR307857-5G
APOSOR307857-1GEA 319 EUR
APOSOR307857-1G APOSOR307857-5G
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
4-Amino-6-bromo-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00814272
CAS nummer: 96938-26-0