6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307869-1G OR307869-250MG
APOSOR307869-1GEA 139 EUR
APOSOR307869-1G APOSOR307869-250MG
6-Bromo-3-hydroxyquinoline 95%
6-Bromo-3-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260430
CAS nummer: 552330-94-6