6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307874-1G OR307874-5G
APOSOR307874-1GEA 120 EUR
APOSOR307874-1G APOSOR307874-5G
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃BrClN·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703348
CAS nummer: 1171071-46-7