2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307886-1G OR307886-5G
APOSOR307886-1GEA 303 EUR
APOSOR307886-1G APOSOR307886-5G
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
2,6-Dichloro-8-methylquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702833
CAS nummer: 938138-94-4