2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307888-1G OR307888-5G
APOSOR307888-1GEA 303 EUR
APOSOR307888-1G APOSOR307888-5G
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
2,7-Dichloro-8-methylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₆Cl₂N₂
MW: 237.085 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787545
CAS nummer: 948291-65-4