2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307890-1G OR307890-5G
APOSOR307890-1GEA 337 EUR
APOSOR307890-1G APOSOR307890-5G
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
2,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16987423
CAS nummer: 53826-01-0