2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307891-1G OR307891-5G
APOSOR307891-1GEA 295 EUR
APOSOR307891-1G APOSOR307891-5G
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₅NO₂
MW: 229.274 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00510996
CAS nummer: 392734-40-6