2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307898-1G OR307898-5G
APOSOR307898-1GEA 236 EUR
APOSOR307898-1G APOSOR307898-5G
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
2-Chloro-3-(2-chloroethyl)-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₂H₁₁Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04971676
CAS nummer: 73863-51-1