6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307899-1G OR307899-5G
APOSOR307899-1GEA 312 EUR
APOSOR307899-1G APOSOR307899-5G
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
6-Bromo-2-chloro-3-(3-chloropropyl)quinoline
Formule: C₁₂H₁₀BrCl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09030009
CAS nummer: 612494-85-6