Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Toluenesulphinic acid sodium salt dihydrate
OR30790-100G OR30790-250G
APOSOR30790-100GEA 46.8 EUR
APOSOR30790-100G APOSOR30790-250G
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate
Formule: C₇H₇O₂S·Na·2H₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149642
CAS nummer: 7257-26-3