2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307916-1G OR307916-5G
APOSOR307916-1GEA 261 EUR
APOSOR307916-1G APOSOR307916-5G
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6,8-dimethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02227044
CAS nummer: 73568-31-7