2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307919-1G OR307919-5G
APOSOR307919-1GEA 303 EUR
APOSOR307919-1G APOSOR307919-5G
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09035791
CAS nummer: 937672-26-9