2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307922-1G OR307922-5G
APOSOR307922-1GEA 295 EUR
APOSOR307922-1G APOSOR307922-5G
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
2-Chloro-6-ethylquinoline-3-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02227042
CAS nummer: 436088-07-2