2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307926-1G OR307926-5G
APOSOR307926-1GEA 328 EUR
APOSOR307926-1G APOSOR307926-5G
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-8-ethylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09035781
CAS nummer: 880105-72-6