4-Amino-7-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-7-methoxylquinoline
OR307954-1G OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA 315 EUR
APOSOR307954-1G APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08063213
CAS nummer: 103040-78-4