4-Amino-8-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307959-1G OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA 328 EUR
APOSOR307959-1G APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08063217
CAS nummer: 220844-65-5