4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307966-1G OR307966-5G
APOSOR307966-1GEA 312 EUR
APOSOR307966-1G APOSOR307966-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-6-ethoxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₂H₁₂ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02929376
CAS nummer: 66735-22-6