4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307974-1G OR307974-5G
APOSOR307974-1GEA 319 EUR
APOSOR307974-1G APOSOR307974-5G
4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
4-Hydrazino-6-methoxy-2-methylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃N₃O·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997977
CAS nummer: 1171611-95-2