1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Formyl-1-methylcyclohexane
OR30798-1G OR30798-5G OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA 158 EUR
APOSOR30798-1G APOSOR30798-5G APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, Technical Grade
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Formule: C₈H₁₄O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028616
CAS nummer: 6140-64-3
UN: 1993
ADR: 3,III