5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307987-1G OR307987-5G
APOSOR307987-1GEA 295 EUR
APOSOR307987-1G APOSOR307987-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07644537
CAS nummer: 948293-86-5