5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307992-1G OR307992-5G
APOSOR307992-1GEA 303 EUR
APOSOR307992-1G APOSOR307992-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₀ClNO₂
MW: 235.666 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787782
CAS nummer: 948294-07-3