5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307993-1G OR307993-5G
APOSOR307993-1GEA 295 EUR
APOSOR307993-1G APOSOR307993-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₄H₁₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787783
CAS nummer: 948294-10-8