6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307999-1G OR307999-5G
APOSOR307999-1GEA 295 EUR
APOSOR307999-1G APOSOR307999-5G
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
6,8-Dichloro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100263
CAS nummer: 95541-31-4