tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308003-1G OR308003-5G
APOSOR308003-1GEA 157 EUR
APOSOR308003-1G APOSOR308003-5G
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
tert-Butyl [4-(methylamino)butyl]carbamate
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06808587
CAS nummer: 874831-66-0