1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308065-1G OR308065-5G
APOSOR308065-1GEA 0 EUR
APOSOR308065-1G APOSOR308065-5G
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl (2R)-piperazine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115327
CAS nummer: 252990-05-9