(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308130-1G OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA 168 EUR
APOSOR308130-1G APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06799358
CAS nummer: 475105-35-2