(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308131-1G OR308131-5G
APOSOR308131-1GEA 303 EUR
APOSOR308131-1G APOSOR308131-5G
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₁H₂₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659040
CAS nummer: 683233-14-9