tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308134-1G OR308134-5G
APOSOR308134-1GEA 0 EUR
APOSOR308134-1G APOSOR308134-5G
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3R)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09752961
CAS nummer: 199336-83-9