tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308135-1G OR308135-5G
APOSOR308135-1GEA 103 EUR
APOSOR308135-1G APOSOR308135-5G
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl (3S)-3-(methylamino)pyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09752962
CAS nummer: 147081-59-2