tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-Boc-(3S,4S)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine
OR308146-1G OR308146-5G
APOSOR308146-1GEA 162 EUR
APOSOR308146-1G APOSOR308146-5G
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202.251 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11111251
CAS nummer: 190792-74-6