Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308165-1G OR308165-5G
APOSOR308165-1GEA 180 EUR
APOSOR308165-1G APOSOR308165-5G
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl morpholine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263285
CAS nummer: 1214686-81-3