(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308181-1G OR308181-250MG
APOSOR308181-1GEA 250 EUR
APOSOR308181-1G APOSOR308181-250MG
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
(3R)-3-(Propan-2-yl)morpholine
Formule: C₇H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519111
CAS nummer: 74572-01-3