1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Cyano-1-methyl-1H-indazole
OR30851-1G OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA 303 EUR
APOSOR30851-1G APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₇N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12028575
CAS nummer: 189107-45-7