4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30858-1G OR30858-5G
APOSOR30858-1GEA 26.3 EUR
APOSOR30858-1G APOSOR30858-5G
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052642
CAS nummer: 709608-85-5