6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30859-100MG OR30859-250MG
APOSOR30859-100MGEA 22 EUR
APOSOR30859-100MG APOSOR30859-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
6-(Hydroxymethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₈N₂O
Smeltpunt: 159 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052639
CAS nummer: 916902-55-1